Learn More
N-[4-[(5-metilisoxazol-3-il)sulfamoil]fenil]acetamida, Mikromol™
Descripción
N-[4-[(5-metilisoxazol-3-il)sulfamoil]fenil]acetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylsulfamethoxazole |
| CAS | 21312-10-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetylsulfamethoxazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H13 N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Sulfamethoxazole Imp. A (EP), Sulfamethoxazole USP Related Compound A, Sulfamethoxazole USP RC A, N-[4-[(5-Methylisoxazol-3-yl)sulphamoyl]phenyl]acetamide, Sulfamethoxazole Related Compound A, Sulfamethoxazole Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15-20(17,18)11-5-3-10(4-6-11)13-9(2)16/h3-7H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2 |
| Nombre IUPAC | N-[4-[(5-metil-1,2-oxazol-3-il)sulfamoil]fenil]acetamida |
| Mostrar más |