Learn More
N-(4,5-Dihidro-1H-imidazol-2-il)-2,1,3-benzotiadiazol-4-amina, TRC
Código de producto. 30135385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135385 100 mg 100 miligramos
30008759 50 mg 50 miligramos
30009722 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD453090100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51322-69-1
Fórmula molecular C9H9N5S
Peso molecular (g/mol) 219.27
Sinónimo 2,1,3-Benzothiadiazol-4-amine, N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine, Deschlorotizanidine, Deschloro tizanidine, Dechloro tizanidine
SMILES C1CN=C(Nc2cccc3nsnc23)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N5S/c1-2-6(12-9-10-4-5-11-9)8-7(3-1)13-15-14-8/h1-3H,4-5H2,(H2,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.0579