Learn More
N-[4-[(4-metoxifenil)amino]fenil]acetamida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-[4-[(4-Methoxyphenyl)amino]phenyl]acetamide |
| CAS | 17785-89-6 |
| Fórmula molecular | C15H16N2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4'-p-Anisidinoacetanilide, 4-Acetamino-4'-methoxy Diphenylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16N2O2/c1-11(18)16-12-3-5-13(6-4-12)17-14-7-9-15(19-2)10-8-14/h3-10,17H,1-2H3,(H,16,18) |
| SMILES | COc1ccc(Nc2ccc(NC(=O)C)cc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[4-(4-metoxianilino)fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 256.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.1212 |