Learn More
N-[4-[(4-hidroxifenil)amino]fenil]acetamida, TRC
Código de producto. 30136211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136211 1 g 1 g
30011148 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9512301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93629-82-4
Fórmula molecular C14H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 242.27
Nombre IUPAC N-(((4-hidroxifenil)amino)fenil)acetamida
SMILES OC(C=C1)=CC=C1NC2=CC=C(NC(C)=O)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-[(4-Hydroxyphenyl)amino]phenyl]acetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2O2/c1-10(17)15-11-2-4-12(5-3-11)16-13-6-8-14(18)9-7-13/h2-9,16,18H,1H3,(H,15,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.11
Porcentaje de pureza >95%