Learn More
N-[4-(4-fluorofenil)-6-(1-metiletil)-5-[(1E)-3-oxo-1-propenil]-2-pirimidinil]-N-metil-metanosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-5-[(1E)-3-oxo-1-propenyl]-2-pyrimidinyl]-N-methyl-methanesulfonamide |
| CAS | 890028-66-7 |
| Fórmula molecular | C18H20FN3O3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-[4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-5-[(1E)-3-oxo-1-propenyl]-2-pyrimidinyl]-N-methyl-methanesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20FN3O3S/c1-12(2)16-15(6-5-11-23)17(13-7-9-14(19)10-8-13)21-18(20-16)22(3)26(4,24)25/h5-12H,1-4H3/b6-5+ |
| SMILES | CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\C=O)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[4-(4-fluorofenil)-5-[(E)-3-oxoprop-1-enil]-6-propan-2-ilpirimidin-2-il]-N-metilmetanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 377.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.1209 |