Learn More
N-[4-(4-fluorofenil)-5-hidroximetil-6-isopropilpirimidin-2-il]-N-metilmetanosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-methanol |
| CAS | 147118-36-3 |
| Fórmula molecular | C16 H20 F N3 O3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methanesulfonamide, N-[4-(4-fluorophenyl)-5-(hydroxymethyl)-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methyl-, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(hydroxymethyl)-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide, 5-(Hydroxymethyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxymethyl-6-isopropylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide, N-[4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-5-(hydroxymethyl)pyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide, 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20FN3O3S/c1-10(2)14-13(9-21)15(11-5-7-12(17)8-6-11)19-16(18-14)20(3)24(4,22)23/h5-8,10,21H,9H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)c1nc(nc(c1CO)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[4-(4-fluorofenil)-5-(hidroximetil)-6-propan-2-ilpirimidin-2-il]-N-metilmetanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 353.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.1209 |