Learn More
N-(4-(4-Fluorofenil)-5-formil-6-isopropilpirimidina-2-il)-N-metilmetanassulfonamida-d6, TRC
Código de producto. 30395999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395999 2.5 mg
30394454 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395999 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5957122.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216862-95-1
Fórmula molecular C16H12D6FN3O3S
Peso molecular (g/mol) 357.43
Sinónimo N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methyl-methanesulfonamide-d6, 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methyl-N-methylsulfonylamino)-5-pyrimidinecarboxaldehyde-d6
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(c1nc(nc(c1C=O)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropylpyrimidin-2-yl)-N-methylmethanesulfonamide-d6
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18FN3O3S/c1-10(2)14-13(9-21)15(11-5-7-12(17)8-6-11)19-16(18-14)20(3)24(4,22)23/h5-10H,1-4H3/i1D3,2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.143