Learn More
N-[4-(4-fluorofenil)-5-[(E)-2-[(2S,4R)-4-hidroxi-6-oxotetrahidro-2H-piran-2-il]etenil]-6-(1-metiletil)pirimidin-2-il]-N-metilmetanosulfonamida (lactona de rosuvastatina), Mikromol™
Descripción
N-[4-(4-fluorofenil)-5-[(E)-2-[(2S,4R)-4-hidroxi-6-oxotetrahidro-2H-piran-2-il]etenil]-6-(1-metiletil)pirimidin-2-il]-N-metilmetanosulfonamida (lactona de rosuvastatina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rosuvastatin Lactone |
| CAS | 503610-43-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Rosuvastatin Lactone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H26 F N3 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Rosuvastatin Calcium Imp. D (EP), Rosuvastatin Imp. D (EP), Methanesulfonamide, N-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-5-[(1E)-2-[(2S,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethenyl]-2-pyrimidinyl]-N-methyl-, Rosuvastatin lactone, Rosuvastatin-5S-lactone, N-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-5-[(1E)-2-[(2S,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethenyl]-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-[(E)-2-[(2S,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethenyl]-6-(1-methylethyl)pyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide, Rosuvastatin Calcium Impurity D, Rosuvastatin Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26FN3O5S/c1-13(2)20-18(10-9-17-11-16(27)12-19(28)31-17)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)32(4,29)30/h5-10,13,16-17,27H,11-12H2,1-4H3/b10-9+/t16-,17-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@@H]2C[C@@H](O)CC(=O)O2)c3ccc(F)cc3)N(C)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[4-(4-fluorofenil)-5-[(E)-2-[(2S,4R)-4-hidroxi-6-oxooxan-2-il]etenil]-6-propan-2-ilpirimidin-2-il]-N-metilmetanosulfonamida |
| Mostrar más |