Learn More
N-[4-[[4-(Clorometil)benzoil]amino]-2-metilfenil]-4-(3-piridil)-2-pirimidinaamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-[(4-(Chloromethyl)benzoyl)amino]-2-methylphenyl]-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine |
| CAS | 796738-74-4 |
| Fórmula molecular | C24 H20 Cl N5 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-(Chloromethyl)-N-[3-methyl-4-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H20ClN5O/c1-16-13-20(28-23(31)18-6-4-17(14-25)5-7-18)8-9-21(16)29-24-27-12-10-22(30-24)19-3-2-11-26-15-19/h2-13,15H,14H2,1H3,(H,28,31)(H,27,29,30) |
| SMILES | Cc1cc(NC(=O)c2ccc(CCl)cc2)ccc1Nc3nccc(n3)c4cccnc4 |
| Nombre IUPAC | 4-(clorometil)-N-[3-metil-4-[[4-(3-piridil)pirimidin-2-il]amino]fenil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 429.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 429.1356 |