Learn More
Éster metílico del ácido N-[[4-[[(4-amino[1,1'-bifenil]-3-il)amino]carbonil]fenil]metil]carbámico, TRC
Código de producto. 30327019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327019 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30327019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60163050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(4-[((4-Amino[1,1'-biphenyl]-3-yl)amino)carbonyl]phenyl)methyl]carbamic Acid Methyl Ester
CAS 1013330-79-4
Fórmula molecular C22H21N3O3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H21N3O3/c1-28-22(27)24-14-15-7-9-17(10-8-15)21(26)25-20-13-18(11-12-19(20)23)16-5-3-2-4-6-16/h2-13H,14,23H2,1H3,(H,24,27)(H,25,26)
SMILES COC(=O)NCc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc(ccc2N)c3ccccc3
Nombre IUPAC N-[[4-[(2-amino-5-fenilfenil)carbamoil]fenil]metil]carbamato de metilo
Peso molecular (g/mol) 375.42