Learn More
Éster metílico del ácido N-[[4-[[(4-amino[1,1'-bifenil]-3-il)amino]carbonil]fenil]metil]carbámico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(4-[((4-Amino[1,1'-biphenyl]-3-yl)amino)carbonyl]phenyl)methyl]carbamic Acid Methyl Ester-d3 |
| Fórmula molecular | C22 H18 D3 N3 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H21N3O3/c1-28-22(27)24-14-15-7-9-17(10-8-15)21(26)25-20-13-18(11-12-19(20)23)16-5-3-2-4-6-16/h2-13H,14,23H2,1H3,(H,24,27)(H,25,26)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)NCc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc(ccc2N)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-[[4-[(2-amino-5-fenilfenil)carbamoil]fenil]metil]carbamato de trideuteriometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 378.439 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.177 |