Learn More
N-(4-(4-Acetamido-2-hidroxifenoxi)fenil)acetamida, TRC
Código de producto. 30137199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137199 50 mg 50 miligramos
30011157 25 mg 25 miligramos
30009487 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA15825550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2514961-29-4
Fórmula molecular C16H16N2O4
Peso molecular (g/mol) 300.31
Sinónimo 2-Hydroxy-4’,5-diacetamido-diphenyl Ether
Nombre IUPAC N-[4-(4-acetamido-2-hidroxifenoxi)fenil]acetamida
SMILES CC(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(NC(=O)C)cc2O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-(4-Acetamido-2-hydroxyphenoxy)phenyl)acetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O4/c1-10(19)17-12-3-6-14(7-4-12)22-16-8-5-13(9-15(16)21)18-11(2)20/h3-9,21H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
Porcentaje de pureza >95%