Learn More
N-[[4-(3-Metoxipropoxi)-3-metil-2-piridinil]metil] Rabeprazol Sulfuro, TRC
Código de producto. 30466364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466364 50 mg 50 miligramos
30471595 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30466364 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26517550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1114543-47-3
Fórmula molecular C29 H36 N4 O4 S
Peso molecular (g/mol) 536.69
Sinónimo 1-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole, Rabeprazole N-Alkyl Sulfide
Nombre IUPAC 1-[[4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridina-2-il]metil]2-[[4-(3-metoxipropoxy)-3-metilpiridina-2-il]metilsulfanil]benzimidazol
SMILES COCCCOc1ccnc(CSc2nc3ccccc3n2Cc4nccc(OCCCOC)c4C)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl] Rabeprazole Sulfide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H36N4O4S/c1-21-24(30-13-11-27(21)36-17-7-15-34-3)19-33-26-10-6-5-9-23(26)32-29(33)38-20-25-22(2)28(12-14-31-25)37-18-8-16-35-4/h5-6,9-14H,7-8,15-20H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.2457