Learn More
N-[4-(3,4-diclorofenil)-3,4-dihidro-1(2H)-naftalenilideno]metanamina N-óxido, Mikromol™
Descripción
N-[4-(3,4-Diclorofenil)-3,4-dihidro-1(2H)-naftalenilideno]metanamina N-Óxido
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenylidene]methanamine N-Oxide |
| CAS | 209473-00-7 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenylidene]methanamine N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17H15Cl2NO |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| SMILES | ClC1=C(Cl)C=C(C2CCC(C3=C2C=CC=C3)=N(C)=O)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 320.21 |
| Cantidad | 25 mg |