Learn More
Ácido N-[4-[3-(2,6-diamino-1,4-dihidro-4-oxo-5-pirimidinil)-3-oxopropil]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-(3-(2,6-Diamino-1,4-dihydro-4-oxo-5-pyrimidinyl)-3-oxopropyl)]benzoic Acid |
| CAS | 1797982-74-1 |
| Fórmula molecular | C15H16N4O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Pemetrexed Impurity 46 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16N4O4/c1-23-14(22)9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(20)11-12(16)18-15(17)19-13(11)21/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H5,16,17,18,19,21) |
| SMILES | O=C(OC)C1=CC=C(CCC(C2=C(N)NC(N)=NC2=O)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(3-(2,6-diamino-4-oxo-1,4-dihidropirimidin-5-il)-3-oxopropil)benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 316.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.12 |