Learn More
Clorhidrato de N-[4-[(2RS)-2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]fenil]butanamida, Mikromol
Código de producto. 30458497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30458497 50 mg
1 options
Código de producto. 30458497 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0435.05
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-[4-[(2RS)-2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]fenil]butanamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]butanamide Hydrochloride
CAS 1432053-72-9
Nombres de analitos o componentes N-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]butanamide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H26 N2 O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Acebutolol Hydrochloride Imp. E (EP), Acebutolol Imp. E (EP), N-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]butanamide Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Acebutolol Impurity E as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27N3.H3O4P/c1-17(2)24(18(3)4)15-13-21(16-22,19-10-6-5-7-11-19)20-12-8-9-14-23-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,17-18H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
Nombre IUPAC N-[4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]butanamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 330.85
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.171 g/mol