Learn More
N-[4-(2-Furil)bencil]-N-metilamina, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10707105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10707105 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10707105 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34446DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-(2-Furyl)benzyl]-N-methylamine
CAS 859850-67-2
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C12H13NO
Número MDL MFCD08060507
Cantidad 1 g
Sinónimo n-4-2-furyl benzyl-n-methylamine, 4-furan-2-yl phenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine,4-2-furanyl-n-methyl, 1-4-furan-2-yl phenyl-n-methylmethanamine, 4-2-furyl phenyl methyl methylamine
Clave InChI QJHXIMBULPYCDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
Nombre IUPAC {[4-(furan-2-il)fenil]metil}(metil)amina
Peso molecular (g/mol) 187.24
PubChem CID 7537512
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.24
Porcentaje de pureza 95%