Learn More
N-[4-(2-cloroetoxi)fenil]-metanosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-methanesulfonamide |
| CAS | 115256-17-2 |
| Fórmula molecular | C9H12ClNO3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12ClNO3S/c1-15(12,13)11-8-2-4-9(5-3-8)14-7-6-10/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)Nc1ccc(OCCCl)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[4-(2-cloroetoxi)fenil]metanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 249.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.0226 |