Learn More
N-[4-(2-Bromoetil)fenil]metanosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-(2-Bromoethyl)phenyl]methanesulfonamide |
| CAS | 90485-25-9 |
| Fórmula molecular | C9H12BrNO2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12BrNO2S/c1-14(12,13)11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)Nc1ccc(CCBr)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[4-(2-bromoetil)fenil]metanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 278.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.9772 |