Learn More
Éster metílico de N-[[4-[2-(5-metil-2-fenil-4-oxazolil)etoxi]fenil]metil]glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-((4-(2-(5-Methyl-2-phenyl-4-oxazolyl)ethoxy)phenyl)methyl)glycine Methyl Ester |
| CAS | 331746-65-7 |
| Fórmula molecular | C22 H24 N2 O4 |
| Cantidad | 2 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24N2O4/c1-16-20(24-22(28-16)18-6-4-3-5-7-18)12-13-27-19-10-8-17(9-11-19)14-23-15-21(25)26-2/h3-11,23H,12-15H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CNCc1ccc(OCCc2nc(oc2C)c3ccccc3)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 380.437 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.174 |