Learn More
Ácido N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinil)metil]amino]benzoil]glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-(((2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl)amino)benzoyl)glutamic Acid |
| CAS | 1236566-87-2 |
| Fórmula molecular | C19H20N8O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27) |
| SMILES | Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)cnc2n1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-il)metilamino]benzoil]amino]pentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 440.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.1557 |