Learn More
Ácido N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihidro-4-oxo-3H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoil]-L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pemetrexed |
| CAS | 137281-23-3 |
| Fórmula molecular | C20 H21 N5 O6 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]- (9CI), 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, L-glutamic acid deriv., N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic acid, N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic acid, NSC 698037, Pemetrexed |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21N5O6/c21-20-24-16-15(18(29)25-20)12(9-22-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)17(28)23-13(19(30)31)7-8-14(26)27/h1-2,4-5,9,13H,3,6-8H2,(H,23,28)(H,26,27)(H,30,31)(H4,21,22,24,25,29)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)c2c(CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)c[nH]c2N1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihidropirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoil]amino]pentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 427.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 427.1492 |