Learn More
N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihidro-4-oxo-3H-pirroliro[2,3-d]pirimidina-5-il)etil]benzoilo-L-Ácido glutámico 1,5-Éster de Dietílico 4-Metilbenzenosulfonato, TRC
Código de producto. 17923455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17923455 2.5 g 2.50 g
17904175 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17923455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6050052.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 165049-28-5
Fórmula molecular C24 H29 N5 O6 . C7 H8 O3 S
Peso molecular (g/mol) 655.72
Sinónimo N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic Acid 1,5-Diethyl Ester 4-Methylbenzenesulfonate, Diethyl (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioate;4-methylbenzenesulfonic acid, L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, 1,5-diethyl ester, 4-methylbenzenesulfonate (1:1) (ACI), L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, diethyl ester, mono(4-methylbenzenesulfonate) (9CI), (S)-Diethyl 2-(4-(2-(2-amino-4-oxo-4,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl)benzamido)pentanedioate 4-methylbenzenesulfonate
Nombre IUPAC dietilo (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-3,7-dihidropirrrolo[2,3-d]pirimidina-5-il)etil]benzoil]amino]pentanedioato; Ácido 4-metilbenzenosulfónico
SMILES CCOC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(CCc2c[nH]c3N=C(N)NC(=O)c23)cc1)C(=O)OCC.Cc4ccc(cc4)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic Acid 1,5-Diethyl Ester 4-Methylbenzenesulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29N5O6.C7H8O3S/c1-3-34-18(30)12-11-17(23(33)35-4-2)27-21(31)15-8-5-14(6-9-15)7-10-16-13-26-20-19(16)22(32)29-24(25)28-20;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-6,8-9,13,17H,3-4,7,10-12H2,1-2H3,(H,27,31)(H4,25,26,28,29,32);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t17-;/m0./s1
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 655.2312