Learn More
Clorhidrato de N-[4-[2-[(1-Metiletil)amino]etil]fenil]metanosulfonamida, Mikromol™
Código de producto. 18021270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18021270 100 mg 100 miligramos
18021570 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18021270 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0046.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-[4-[2-[(1-Metiletil)amino]etil]fenil]metanosulfonamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
CAS 16974-44-0
Nombres de analitos o componentes N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H20 N2 O2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP), Sotalol Imp. A (EP), Sotalol USP Related Compound C, Sotalol USP RC C, N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Sotalol Related Compound C as Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Sotalol Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20N2O2S.ClH/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16;/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)NCCc1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
Nombre IUPAC N-[4-[2-(propan-2-ilamino)etil]fenil]metanosulfonamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 292.83
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1012 g/mol