Learn More
Clorhidrato de N-[4-[(1RS)-2-hidroxi-1-[(1-metiletil)amino]etil]fenil]metanosulfonamida, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-[4-[(1RS)-2-hidroxi-1-[(1-metiletil)amino]etil]fenil]metanosulfonamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-[(1RS)-2-Hydroxy-1-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide Hydrochloride |
| CAS | 2724689-39-6 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[4-[(1RS)-2-Hydroxy-1-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H20 N2 O3 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Sotalol Hydrochloride Imp. D (EP), Sotalol Imp. D (EP), N-[4-[(1RS)-2-Hydroxy-1-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Sotalol Impurity D as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3N5O.H2O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4;/h1H,(H2,5,6,7,8,10);1H4 |
| SMILES | Cl.CC(C)NC(CO)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[4-[2-hidroxi-1-(propan-2-ilamino)etil]fenil]metanosulfonamida;clorhidrato |
| Mostrar más |