Learn More
Clorhidrato de N-[4-[[(1-metiletil)amino]acetil]fenil]metanosulfonamida, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-[4-[[(1-metiletil)amino]acetil]fenil]metanosulfonamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-[((1-Methylethyl)amino)acetyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride |
| CAS | 5576-49-8 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[4-[((1-Methylethyl)amino)acetyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H18 N2 O3 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Sotalol Hydrochloride Imp. B (EP), Sotalol Imp. B (EP), Sotalol USP Related Compound A, Sotalol USP RC A, N-[4-[[(1-Methylethyl)amino]acetyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Sotalol Related Compound A as Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Sotalol Impurity B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)NCC(=O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[4-[2-(propan-2-ilamino)acetil]fenil]metanosulfonamida;clorhidrato |
| Mostrar más |