Learn More
N-[[4-[[(1,1-Dimetiletil)dimetilsilil]oxi]fenil]metileno]-4-fluorobencenamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-((4-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)phenyl)methylene)-4-fluorobenzenamine |
| CAS | 179411-51-9 |
| Fórmula molecular | C19H24FNOSi |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24FNOSi/c1-19(2,3)23(4,5)22-18-12-6-15(7-13-18)14-21-17-10-8-16(20)9-11-17/h6-14H,1-5H3/b21-14+ |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(\C=N\c2ccc(F)cc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | (E)-1-[4-[terc-butil(dimetil)silil]oxifenil]-N-(4-fluorofenil)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 329.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.1611 |