Learn More
N-(3R)-1-Azabiciclo[2.2.2]oct-3-il-5,6,7,8-tetrahidro-1-naftalenocarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenecarboxamide |
| CAS | 1374226-74-0 |
| Fórmula molecular | C18H24N2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-[(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl] 5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide, (R)-N-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24N2O/c21-18(19-17-12-20-10-8-14(17)9-11-20)16-7-3-5-13-4-1-2-6-15(13)16/h3,5,7,14,17H,1-2,4,6,8-12H2,(H,19,21)/t17-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(N[C@@H]1CN2CCC1CC2)c3cccc4CCCCc34 |
| Nombre IUPAC | N-[(3R)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-il]-5,6,7,8-tetrahidronaftaleno-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 284.4 |