Learn More
N-[[(3E)-2-Cloro-3-[(fenilamino)metileno]-1-ciclopenteno-1-il]metileno]-Clorhidrato de bencenamina, TRC
Código de producto. 30351726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351726 1 g 1 g
30362167 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30351726 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9906801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1448171-86-5
Fórmula molecular C19H17ClN2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 345.3
Sinónimo Benzenamine, N-[[(3E)-2-chloro-3-[(phenylamino)methylene]-1-cyclopenten-1-yl]methylene]-, hydrochloride (1:1), [N(E)]- (ACI), [N(E)]-N-[[(3E)-2-Chloro-3-[(phenylamino)methylene]-1-cyclopenten-1-yl]methylene]benzenamine hydrochloride, N-[[(3E)-2-Chloro-3-[(phenylamino)methylene]-1-cyclopenten-1-yl]methylene]benzenamine hydrochloride, N-[(E)-[2-Chloro-3-[(E)-phenyliminomethyl]cyclopent-2-en-1-ylidene]methyl]aniline hydrochloride
Nombre IUPAC N-[(E)-[2-cloro-3-(feniliminometil)ciclopent-2-en-1-ilideno]metil]anilina; Cloruro
SMILES Cl.ClC1=C(CC/C/1=C\Nc2ccccc2)\C=N\c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[((3E)-2-Chloro-3-[(phenylamino)methylene]-1-cyclopenten-1-yl)methylene]-benzenamine Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17ClN2.ClH/c20-19-15(13-21-17-7-3-1-4-8-17)11-12-16(19)14-22-18-9-5-2-6-10-18;/h1-10,13-14,21H,11-12H2;1H/b15-13+,22-14?;