Learn More
Éster etílico de N-[(3a,5b,7a)-3,7-dihidroxi-24-oxocolan-24-il]-glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(3alpha,5beta,7alpha)-3,7-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]-glycine Ethyl Ester |
| CAS | 70779-05-4 |
| Fórmula molecular | C28H47NO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Cholane Glycine Deriv., Ethyl 2-((R)-4-((3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-Dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanamido)acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H47NO5/c1-5-34-25(33)16-29-24(32)9-6-17(2)20-7-8-21-26-22(11-13-28(20,21)4)27(3)12-10-19(30)14-18(27)15-23(26)31/h17-23,26,30-31H,5-16H2,1-4H3,(H,29,32)/t17-,18+,19-,20-,21+,22+,23-,26+,27+,28-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)CNC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 477.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 477.3454 |