Learn More
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride, 50% in methanol, Thermo Scientific™
37.65€ - 398.00€
| CAS | 35141-36-7 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C9H24ClNO3Si |
| Peso molecular (g/mol) | 257.83 |
| Número MDL | MFCD00054225 |
| Clave InChI | FYZFRYWTMMVDLR-UHFFFAOYSA-M |
| Sinónimo | n-trimethoxysilylpropyl-n,n,n-trimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl propan-1-aminium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride, trimethyl-3-trimethoxysilyl propylammonium chloride, trimethyl 3-trimethoxysilyl propyl azanium chloride, 1-propanaminium,n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 3-trimethoxysilylpropyl trimethylammonium chloride, acmc-20ak0r, trimethyl-3-trimethoxysilyl propyl ammonium |
| PubChem CID | 94462 |
| Nombre IUPAC | trimethyl(3-trimethoxysilylpropyl)azanium;chloride |
| SMILES | C[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC.[Cl-] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15485775
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66414.14 |
25g |
41.90€ 37.65€ / 25 g Ahorro 4.25€ 10% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15495775
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66414.22 |
100g |
102.00€ 91.65€ / 100 g Ahorro 10.35€ 10% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15405785
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66414.36 |
500g |
398.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 35141-36-7 | |
| 257.83 | |
| FYZFRYWTMMVDLR-UHFFFAOYSA-M | |
| 94462 | |
| C[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC.[Cl-] |
| C9H24ClNO3Si | |
| MFCD00054225 | |
| n-trimethoxysilylpropyl-n,n,n-trimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl propan-1-aminium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride, trimethyl-3-trimethoxysilyl propylammonium chloride, trimethyl 3-trimethoxysilyl propyl azanium chloride, 1-propanaminium,n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 3-trimethoxysilylpropyl trimethylammonium chloride, acmc-20ak0r, trimethyl-3-trimethoxysilyl propyl ammonium | |
| trimethyl(3-trimethoxysilylpropyl)azanium;chloride |
Especificaciones
| N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride | |
| 35141-36-7 | |
| 11°C (52°F) | |
| 1.397 | |
| UN1230 | |
| Hygroscopic | |
| FYZFRYWTMMVDLR-UHFFFAOYSA-M | |
| trimethyl(3-trimethoxysilylpropyl)azanium;chloride | |
| 94462 |
| in 50% methanol | |
| 0.930 g/mL | |
| C9H24ClNO3Si | |
| MFCD00054225 | |
| 11593127 | |
| n-trimethoxysilylpropyl-n,n,n-trimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl propan-1-aminium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride, trimethyl-3-trimethoxysilyl propylammonium chloride, trimethyl 3-trimethoxysilyl propyl azanium chloride, 1-propanaminium,n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 3-trimethoxysilylpropyl trimethylammonium chloride, acmc-20ak0r, trimethyl-3-trimethoxysilyl propyl ammonium | |
| C[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC.[Cl-] | |
| 257.83 | |
| 257.83 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H225-H311-H331-H370-H335-H302-H315-H319
Highly flammable liquid and vapor.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes damage to organs.
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P307+P311-P311-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301+H311+H331-H370
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packaging Group: II; Proper Shipping Name: METHANOL
missing translation for 'einecsNumber' : 252-393-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- N-Trimethoxysilylpropyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, 50% in Methanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol, N-Trimethoxysilylpropyl-N,N,N-trimethylammonium chloride