Learn More
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride, 50% in methanol
Código de producto. 15485775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485775 25 g 25 g
15495775 100 g 100 g
15405785 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15485775 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66414.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.77€
    37.65€ / 25 g
    Ahorro 9.12€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 35141-36-7 | C9H24ClNO3Si | 257.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35141-36-7
Fórmula molecular C9H24ClNO3Si
Peso molecular (g/mol) 257.83
Número MDL MFCD00054225
Clave InChI FYZFRYWTMMVDLR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo n-trimethoxysilylpropyl-n,n,n-trimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl propan-1-aminium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride, trimethyl-3-trimethoxysilyl propylammonium chloride, trimethyl 3-trimethoxysilyl propyl azanium chloride, 1-propanaminium,n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 3-trimethoxysilylpropyl trimethylammonium chloride, acmc-20ak0r, trimethyl-3-trimethoxysilyl propyl ammonium
PubChem CID 94462
Nombre IUPAC trimethyl(3-trimethoxysilylpropyl)azanium;chloride
SMILES C[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride
Nombre de nota in 50% methanol
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.930 g/mL
Temperatura de inflamación 11°C (52°F)
Índice de refracción 1.397
Cantidad 25 g
Número UN UN1230
Beilstein 11593127
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.83
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Trimethoxysilylpropyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, 50% in Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, N-Trimethoxysilylpropyl-N,N,N-trimethylammonium chloride