Learn More
N-[3-(Trimetoxisilil)propil]etilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10276650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10276650 100 g Frasco de vidrio 100 g
10492211 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10276650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216531000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.30€
    45.65€ / 100 g
    Ahorro 8.65€
    15% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1760-24-3 | C8H22N2O3Si | 222.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1760-24-3
Fórmula molecular C8H22N2O3Si
Peso molecular (g/mol) 222.36
Número MDL MFCD00008173
Clave InChI PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane
PubChem CID 15659
Nombre IUPAC N'-(3-trimetoxisilipropil)etano-1,2-diamina
SMILES CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
Specifications
Nombre del producto químico o material N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 261°C
Temperatura de inflamación 136°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.4425 to 1.4445
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.36
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido