Learn More
N-[3-(Trifluorometil)fenil]tiourea, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11378435
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378435 1 g 1 g
11388435 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378435 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10444.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1736-70-5
Fórmula molecular C8H7F3N2S
Peso molecular (g/mol) 220.21
Número MDL MFCD00041171
Clave InChI WKRUQAYFMKZMPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl phenylthiourea, 1-3-trifluoromethyl phenyl thiourea, 3-trifluoromethyl phenyl thiourea, n-3-trifluoromethyl phenyl thiourea, thiourea, 3-trifluoromethyl phenyl, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, amino 3-trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione, acmc-20ah62
PubChem CID 735844
Nombre IUPAC [3-(trifluorometil)fenil]tiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Punto de fusión 103°C to 106°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2695477
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.22
Porcentaje de pureza 97%