Learn More
N-3-(Sulfopropil)-3-metaxi-5-metilanilina, TRC
Código de producto. 30412352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30412352 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30412352 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69913310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766502-50-5
Fórmula molecular C11H17NO4S
Peso molecular (g/mol) 259.32
Sinónimo 3-[(3-Methoxy-5-methylphenyl)amino]-1-propanesulfonic Acid, HMMPS
SMILES O=S(CCCNC1=CC(C)=CC(OC)=C1)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-3-(Sulfopropyl)-3-methoxy-5-methylaniline
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO4S/c1-9-6-10(8-11(7-9)16-2)12-4-3-5-17(13,14)15/h6-8,12H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0878