Learn More
N-(3-Piridil)tiourea, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324534 5 g 5 g
11314534 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324534 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01284.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 30162-37-9 | C6H7N3S | 153.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30162-37-9
Fórmula molecular C6H7N3S
Peso molecular (g/mol) 153.20
Número MDL MFCD00014635
Clave InChI CFOJQUGXHMGMOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridylthiourea, 1-3-pyridyl-2-thiourea, 1-pyridin-3-yl thiourea, pyridin-3-yl-thiourea, n-3-pyridyl thiourea, n-pyridin-3-ylthiourea, pyridin-3-yl thiourea, 1-pyridin-3-ylthiourea, amino 3-pyridylamino methane-1-thione, 3-pyridinylthiourea
PubChem CID 2760515
Nombre IUPAC (pyridin-3-yl)thiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Pyridyl)thiourea
Punto de fusión 158°C to 162°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 472146
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.21
Porcentaje de pureza ≥98%