Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido N-3-piperidinilcarbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-3-Piperidinylcarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 172603-05-3 |
| Fórmula molecular | C10H20N2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-(N-Boc-amino)piperidine, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)piperidine, Piperidin-3-ylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl Piperidin-3-ylcarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-5-4-6-11-7-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1 |
| Nombre IUPAC | Tert-butil N-piperidina-3-ilcarbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 200.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.1525 |