Learn More
N-(3-ftalimido-2-(R)-hidroxipropil)-3-fluoro-4-(morfolinil)anilina, TRC
Código de producto. 30424171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
missing translation for 'unitSize':
25 miligramos
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
30424171 25 mg 25 miligramos
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30424171 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCP38480025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline
CAS 874340-08-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 H22 F N3 O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','2-[(2R)-3-[[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-, 2-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-1,3-isoindolinedione, N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22FN3O4/c22-18-11-14(5-6-19(18)24-7-9-29-10-8-24)23-12-15(26)13-25-20(27)16-3-1-2-4-17(16)21(25)28/h1-6,11,15,23,26H,7-10,12-13H2/t15-/m1/s1
SMILES O[C@H](CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1)CN3C(=O)c4ccccc4C3=O
Nombre IUPAC 2-[(2R)-3-(3-fluoro-4-morfolin-4-ilanilino)-2-hidroxipropil]isoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 399.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1594
Porcentaje de pureza >95