Learn More
N-(3-ftalimido-2-(R)-hidroxipropil)-3-fluoro-4-(morfolinil)anilina, TRC
Código de producto. 30421340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421340 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30421340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP38480050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline
CAS 874340-08-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 H22 F N3 O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','2-[(2R)-3-[[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-, 2-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-1,3-isoindolinedione, N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22FN3O4/c22-18-11-14(5-6-19(18)24-7-9-29-10-8-24)23-12-15(26)13-25-20(27)16-3-1-2-4-17(16)21(25)28/h1-6,11,15,23,26H,7-10,12-13H2/t15-/m1/s1
SMILES O[C@H](CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1)CN3C(=O)c4ccccc4C3=O
Nombre IUPAC 2-[(2R)-3-(3-fluoro-4-morfolin-4-ilanilino)-2-hidroxipropil]isoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 399.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1594
Porcentaje de pureza >95