Learn More
N-(3-ftalimido-2-(R)-hidroxipropil)-3-fluoro-4-(4-morfolinil)anilina, Mikromol™
Código de producto. 17979684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17979684 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17979684 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3300.240025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-(3-ftalimido-2-(R)-hidroxipropil)-3-fluoro-4-(4-morfolinil)anilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline
CAS 874340-08-6
Nombres de analitos o componentes N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H22 F N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(2R)-3-[[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-, 2-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-1,3-isoindolinedione, N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22FN3O4/c22-18-11-14(5-6-19(18)24-7-9-29-10-8-24)23-12-15(26)13-25-20(27)16-3-1-2-4-17(16)21(25)28/h1-6,11,15,23,26H,7-10,12-13H2/t15-/m1/s1
SMILES O[C@H](CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1)CN3C(=O)c4ccccc4C3=O
Nombre IUPAC 2-[(2R)-3-(3-fluoro-4-morfolino-anilino)-2-hidroxi-propil]isoindolina-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 399.42
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 399,1594 g/mol