Learn More
N-(3-fenilpropionil)glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Phenylpropionyl)glycine |
| CAS | 56613-60-6 |
| Fórmula molecular | C11 H13 N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Glycine','N-(1-oxo-3-phenylpropyl)-, N-(1-Oxo-3-phenylpropyl)glycine, (3-Phenyl-propionylamino)-acetic acid, (3-Phenylpropionyl)glycine, 2-(3-Phenylpropanamido)acetic acid, N-(3-Phenylpropanoyl)glycine, N-(3-Phenylpropionyl)glycine, [(3-Phenylpropionyl)amino]acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO3/c13-10(6-7-12-8-11(14)15)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,12H,6-8H2,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)CNCCC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(3-oxo-3-fenilpropil)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 207.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0895 |