Learn More
N-3-oxo-octanoil-L-Homoserina lactona, TRC
Código de producto. 30395488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30395488 25 mg -
30392525 5 mg 5 miligramos
30390671 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395488 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH61513025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147795-39-9
Fórmula molecular C12 H19 N O4
Peso molecular (g/mol) 241.284
Nombre IUPAC 3-oxo-N-[(3S)-2-oxooxolan-3-il]octanamida
SMILES CCCCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-3-oxo-octanoyl-L-Homoserine lactone
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO4/c1-2-3-4-5-9(14)8-11(15)13-10-6-7-17-12(10)16/h10H,2-8H2,1H3,(H,13,15)/t10-/m0/s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.131