Learn More
N-3-oxo-octanoil-L-Homoserina lactona, TRC
Código de producto. 30392525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30392525 5 mg 5 miligramos
30390671 10 mg -
30395488 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30392525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH6151305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147795-39-9
Fórmula molecular C12 H19 N O4
Peso molecular (g/mol) 241.284
Nombre IUPAC 3-oxo-N-[(3S)-2-oxooxolan-3-il]octanamida
SMILES CCCCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material N-3-oxo-octanoyl-L-Homoserine lactone
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO4/c1-2-3-4-5-9(14)8-11(15)13-10-6-7-17-12(10)16/h10H,2-8H2,1H3,(H,13,15)/t10-/m0/s1
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.131
Condiciones de envío Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.