Learn More
N-[3-(Metiltio)propil]-Clorhidrato de Glicina, TRC
Código de producto. 30481228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481228 250 mg 250 miligramos
30483183 500 mg 500 miligramos
30481791 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481228 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM361310250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2502998-73-2
Fórmula molecular C6H13NO2S . HCl
Peso molecular (g/mol) 199.7
Sinónimo (3-(Methylthio)propyl)glycine Hydrochloride
Nombre IUPAC ácido 2-(3-metilsulfanilpropilamino)acético; Cloruro
SMILES Cl.CSCCCNCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-(Methylthio)propyl]-glycine Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10-4-2-3-7-5-6(8)9;/h7H,2-5H2,1H3,(H,8,9);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0434