Learn More
N-[3-(Metiltio)-1-oxopropil]glicina, TRC
Código de producto. 30479051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479051 50 mg 50 miligramos
30464645 250 mg 250 miligramos
30476948 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM17416050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96305-44-1
Fórmula molecular C6 H11 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 177.221
Sinónimo 2-[3-(Methylsulfanyl)propanamido]acetic Acid, (3-(Methylthio)propanoyl)glycine
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-metilsulfanilpropanoilamino)acético
SMILES CSCCC(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-(Methylthio)-1-oxopropyl]glycine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO3S/c1-11-3-2-5(8)7-4-6(9)10/h2-4H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.046