Learn More
N-(3-metilcrotonil)glicina-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Methylcrotonyl)glycine-2,2-D2 |
| CAS | 1276197-31-9 |
| Fórmula molecular | C7 D2 H9 N O3 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | N-(3-Methyl-1-oxo-2-buten-1-yl)glycine-2,2-d2, 2-(3-Methylbut-2-enamido)acetic-2,2-d2 acid, 3-Methylcrotonylglycine-2,2-d2, N-(3,3-Dimethylacrylyl)glycine-2,2-d2, β-Methylcrotonylglycine-d2, N-(3-Methylcrotonyl)glycine-2,2-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H11NO3/c1-5(2)3-6(9)8-4-7(10)11/h3H,4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/i4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(NC(=O)C=C(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-(3-metilbut-2-enoilamino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 159.1795 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0864 g/mol |
| Mostrar más |