Learn More
N-(3-metilbutiril)glicina-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Methylbutanoyl)glycine-2,2-d2 |
| CAS | 1219795-09-1 |
| Fórmula molecular | C7 2H2 H11 N O3 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | N-(3-Methyl-1-oxobutyl)glycine-2,2-d2, Isovalerylglycine-d2, N-Isovaleroylglycine-d2, N-Isovalerylglycine-d2, N-(3-Methylbutanoyl)glycine-2,2-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H13NO3/c1-5(2)3-6(9)8-4-7(10)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/i4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(NC(=O)CC(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-(3-metilbutanoilamino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 161.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.1021 g/mol |
| Mostrar más |