Learn More
Diclorhidrato de N-(3-metilbencil)piperazina, Mikromol™
Código de producto. 30050937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050937 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050937 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0586.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de N-(3-metilbencil)piperazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Methylbenzyl)piperazine Dihydrochloride
CAS 5321-61-9
Nombres de analitos o componentes N-(3-Methylbenzyl)piperazine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 N2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-(3-Methylbenzyl)piperazine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2.2ClH/c1-11-3-2-4-12(9-11)10-14-7-5-13-6-8-14;;/h2-4,9,13H,5-8,10H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.Cc1cccc(CN2CCNCC2)c1
Nombre IUPAC 1-[(3-metilfenil)metil]piperazina;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 263.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1004 g/mol