Learn More
Diclorhidrato de N-(3-metilbencil)piperazina, LoGiCal
Código de producto. 30462483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462483 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462483 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0586.07
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Methylbenzyl)piperazine Dihydrochloride
CAS 5321-61-9
Nombres de analitos o componentes N-(3-Methylbenzyl)piperazine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 N2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-(3-Methylbenzyl)piperazine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2.2ClH/c1-11-3-2-4-12(9-11)10-14-7-5-13-6-8-14;;/h2-4,9,13H,5-8,10H2,1H3;2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.Cc1cccc(CN2CCNCC2)c1
Nombre IUPAC 1-[(3-metilfenil)metil]piperazina;diclorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 263.21
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1004 g/mol