Learn More
N-(3-metil-d3-benzoil-d4)glicina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl Hippuric Acid-d7 |
| CAS | 1216551-07-3 |
| Fórmula molecular | C10 D7 H4 N O3 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 2-[[2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(trideuteriomethyl)benzoyl]amino]acetic acid, N-(3-Methylbenzoyl)glycine-D7 (methylbenzoyl-D7), N-(3-Methylbenzoyl)glycine-d7, 3-Methylhippuric acid-d7, 2-[[3-(Methyl-d3)benzoyl-2,4,5,6-d4]amino]acetic acid, m-Methylhippuric acid-d7, m-Toluric acid-d7, 3-Methyl hippuric acid-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H11NO3/c1-7-3-2-4-8(5-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5 H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)NCC(=O)O)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriometil)benzoil]amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 200.242 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.118 g/mol |
| Mostrar más |